Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de perfil alto KIMAX™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
300 mL
Descripción
With spout for easy pouring.
- Matte-finish marking spot
- Graduated to indicate approximate volumes
- Berzelius style with flared top, reinforcing bead
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type III (with spout) and Type IV (without spout) requirements
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 6.76 oz. |
Diámetro exterior (imperial) | 2.24 in. |
Diámetro exterior (métrico) | 5.7 cm |
Capacidad (métrico) | 200 ml |
Material | Vidrio borosilicatado |
Para utilizar con (aplicación) | Para efectuar evaluaciones |
Intervalo de graduación | De 25 a 150 ml |
Altura (imperial) | 4.09 in. |
Altura (métrico) | 10.4 cm |
Incluye | Boquilla |