Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Class A Cylinder with White Scale
To deliver; Class A
Marca:  DWK Life Sciences 20028W-100
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 12757927
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Reverse graduations and size 4 bumper
  • Capacity, 100mL
  • Grad. Int., 5 to 100mL
  • H, 255mm
Especificaciones
Especificaciones
Round
Graduated Cylinder
To Deliver
ASTM E438, USP Type I
A
Safe Gard Bumper
Borosilicate Glass
Safe Gard Bumper
1 mL
±0.4 mL
10.03 in.
White
Hexagonal
255 mm
Graduated 5 to 100mL
100 mL
Dual
1mL