Learn More
DWK Life Sciences Columna de cromatografía KIMAX™ Brand
Ajuste a prueba de fugas con todas las llaves de paso de PTFE
Marca:  DWK Life Sciences 17800-11300
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12591467
  • 172.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Parte superior reforzada
  • Extremo inferior mecanizado
  • Se ha añadido junta tórica
  • Sellado hermético de líquidos de 0 a 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
11 mm
Columna para cromatografía
300 mm
Conjunto de llave de paso de PTFE
De 0 a 100 °C
25 ml
Vidrio