Learn More
DWK Life Sciences Pipetas (de medición) tipo Mohr de clase B reutilizables KIMAX™-51 Brand
Estructura sólida
4.87€ - 187.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E438, Tipo I de la Farmacopea Estadounidense, Clase B
Clase B
Material Vidrio borosilicatado
Graduado
Tipo Pipeta Mohr
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Volumen (métrico) Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Volumen (métrico) Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
15252676
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
37020-110
Blanco 0,1 ml ± 0,005 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12645866
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
37020-10
Naranja 10 mL ± 0.06 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Rugged construction
  • Diseñadas para tareas de laboratorios químicos: las aperturas de punta son más pequeñas que las deseadas normalmente para operaciones de laboratorios clínicos—
  • Escala de graduación de color marrón permanente fundida en tubo de calibre uniforme que termina por encima de la junta cónica
  • Codificadas por colores por tamaño para facilitar la clasificación
  • Puntas templadas
  • Calibradas «para administrar»“”
Compliance
Designed from ASTM™ E 1293, Class B, Style 1 requirements.
Especificaciones
Especificaciones
ASTM E438, Tipo I de la Farmacopea Estadounidense, Clase B
Vidrio borosilicatado
Pipeta Mohr
B
Reusable