Learn More
DWK Life Sciences Tapones desechables Kimble™ Kim-Kap™
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
Marca:  DWK Life Sciences 73660-25
Detalles adicionales : Peso : 1.87200kg
Código de producto. 10054454
  • 224.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
  • Para tubos de cultivo con extremos lisos
  • Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de taponarlo con algodón
  • Polipropileno
  • Esterilizables en autoclave
Los tapones para instrumental con un DE de 38 mm están diseñados para los matraces de cultivo con deflector.
Especificaciones
Especificaciones
Tapón
Polipropileno
25 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos
Esterilizable en autoclave
Natural