missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIF27 Rabbit anti-Canine, Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 18833-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16818684

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Plays an essential role in motile ciliogenesis.
Especificaciones

Especificaciones

KIF27
Polyclonal
Unconjugated
KIF27
KIF27, kinesin family member 27, Kinesin like protein KIF27, RP11 575L7.3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
484148, 55582
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86VH2
KIF27
Peptide
20 μL
Primary
Human, Canine
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales