missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIAA0907 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific PA552612

Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg

Código de producto. 15760561

  • 514.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Immunogen sequence: KGKLKPTQNA SEKLQAPGKG LTSNKSKDDL VVAEVEINDV PLTCRNLLTR GQTQDEISRL SGAAVSTRGR FMTTEEKAKV GPGDRPLYLH VQGQTRELVD RAVNRIKEII TNGVVKAATG TSPTFNGATV TVYHQPAP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 98%.

KIAA0907 Polyclonal antibody specifically detects KIAA0907 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones

Especificaciones

KIAA0907
Polyclonal
Unconjugated
KHDC4
2810403A07Rik; A430106P18Rik; AI256352; AI451678; BLOM7; Brings lots of money 7; KH homology domain-containing protein 4; Khdc4; KIAA0907; Pre-mRNA splicing factor protein KHDC4; RIKEN cDNA 2810403A07 gene; SNORA80EHG; UPF0469 protein KIAA0907
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
22889
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q7Z7F0
KHDC4
Recombinant protein corresponding to Human KIAA0907
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Research Use Only