missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIAA0494 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 19569-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16819114

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

EFCAB14 gene ontology annotations related to this gene include calcium ion binding.
Especificaciones

Especificaciones

KIAA0494
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O75071
KIAA0494, RP11 8J9.3
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
9813
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
EFCAB14
Liquid
EFCAB14
KIAA0494 Fusion Protein Ag13757
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados