missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIAA0284 Mouse anti-Human, Clone: 1D4B8, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech 66749-1-IG-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16818915

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

CEP170B plays a role in microtubule organization.
Especificaciones

Especificaciones

KIAA0284
1D4B8
Unconjugated
CEP170B
Liquid
CEP170B
KIAA0284 Fusion Protein Ag26852
Protein A
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9Y4F5
Cep170B, FAM68C, KIAA0284, Protein KIAA0284
Mouse
IgG2b
150 μL
-20°C
Primary
283638
Videos
SDS
Documentos
Certificados