Learn More
KIAA0284 Mouse anti-Human, Clone: 1D4B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | KIAA0284 |
---|---|
Clon | 1D4B8 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828915
|
Proteintech
66749-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818915
|
Proteintech
66749-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CEP170B plays a role in microtubule organization.Especificaciones
KIAA0284 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Cep170B, FAM68C, KIAA0284, Protein KIAA0284 | |
CEP170B | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
1D4B8 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q9Y4F5 | |
283638 | |
KIAA0284 Fusion Protein Ag26852 | |
Primary | |
-20°C | |
CEP170B |