Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ketoconazol, 98 %
Catalog Number p-7077554
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
65277-42-1
C26H28Cl2N4O4
531.44
XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
ketoconazole
76973198
2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanona
CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
65277-42-1
C26H28Cl2N4O4
531.44
XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
ketoconazole
76973198
2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanona
CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
El ketoconazol, n.° de CAS 65277-42-1, es un agente antifúngico sintético de amplio espectro con la capacidad de inhibir una variedad de infecciones fúngicas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ketoconazol es un agente antifúngico de imidazol
•Funciona inhibiendo la síntesis del ergosterol, que es el equivalente fúngico del colesterol
Aplicaciones
• El ketoconazol muestra la actividad fungicida contra una variedad de infecciones por hongos
•Es un inhibidor de CYP3A4, que es necesario para la conversión de lanosterol a ergosterol
•Aumenta la permeabilidad celular fúngica
•También inhibe la respiración endógena alterando los fosfolípidos de las membranas
• El ketoconazol también puede inhibir la síntesis de tromboxano y esteroles, como la aldosterona, el cortisol y la testosterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ketoconazole
Punto de fusión 148.0°C to 150.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (80°C, 4 h) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,slightly soluble in dichloromethane or chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.44
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ketoconazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.