Learn More
Duran™ Abrazaderas de tubos Keck
Controle la cantidad de una sustancia que fluye a través del tubo utilizando solo un dedo. Las abrazaderas para tubos DURAN™ Keck son resistentes a temperaturas de hasta 200 °C.
1.77€ - 273.00€
Especificaciones
Tipo de producto Abrazadera de tubo Keck
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Tamaño Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10101691 Ver documentos Duran™
286338204
2.66€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10161731 Ver documentos Duran™
286338401
14mm Outer Diameter Rojo 2.90€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 74
Añadir a la cesta
15834688 Ver documentos Duran™
286338101
4.5mm Outer Diameter Rojo 178.00€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-11-2019
Añadir a la cesta
15844688 Ver documentos Duran™
286338204
6mm Outer Diameter Amarillo 267.00€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-11-2019
Añadir a la cesta
15911581 Ver documentos Duran™
286338307
10mm Outer Diameter Azul 273.00€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-11-2019
Añadir a la cesta
10203881 Ver documentos Duran™
286338101
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10528981 Ver documentos Duran™
286338307
10mm Outer Diameter Azul Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • La cantidad de una sustancia que fluye a través del tubo se puede controlar con precisión con el uso de un solo dedo
  • Las abrazaderas de poliéster termoplástico (PBT) son resistentes a temperaturas de hasta 200 °C
  • Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Abrazadera de tubo Keck