Learn More
DWK Life Sciences Pinza KECK™, para tubos flexibles, PBT, KT
Para la regulación continua de caudales.
Marca: DWK Life Sciences 286338204
416.81 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 25.00000kg
Descripción
Con un solo dedo, los caudales en las mangueras se pueden ajustar con un solo dedo y maneras infinitas gracias a las abrazaderas para tubos KECK™. Las abrazaderas están disponibles en diferentes colores para los diferentes diámetros de los tubos.
- Regulación continua de los caudales
- Es posible usarla con una sola mano
- Codificación por colores de las abrazaderas según el diámetro del tubo
Especificaciones
100 | |
Regulación infinitamente variable de los caudales | |
Se adapta a tubos de D.E. de 6 mm |
PBT | |
Regulación infinitamente variable de los caudales | |
Amarillo |