Learn More
Duran™ Abrazaderas de tubos Keck
Controle la cantidad de una sustancia que fluye a través del tubo utilizando solo un dedo. Las abrazaderas para tubos DURAN™ Keck son resistentes a temperaturas de hasta 200 °C.
Marca:  Duran™ 286338204
Detalles adicionales : Peso : 0.00540kg
Código de producto. 10101691
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Regulador de caudal
• Regulador de caudal
• Tubo φ máx. 6,0mm