Learn More
DWK Life Sciences Pinza KECK™, para esmerilados cónicos , en POM
La pinza KECK™ sirve para asegurar una unión de esmerilado normalizado.
Marca: DWK Life Sciences 1091140
40.27 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Descripción
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
- Para juntas cónicas
- Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
- Fácil, seguro y rápido de ajustar
- Mayor seguridad en el laboratorio ya que la superficie del vidrio no se raya
- Marcado de los tamaños individuales para una mejor diferenciación
Specifications
10 | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio | |
NS 24 |
POM | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio | |
Verde |