Learn More
Invitrogen™ Human KDR (VEGFR2), His Tag Recombinant Protein
Human KDR (VEGFR2), His Tag Recombinant Protein
608.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002244 |
---|---|
Alias de gen | KDR (VEGFR2), VEGFR |
Especie | Human |
Etiqueta de proteína | His Tag |
Sistema de expresión | Baculovirus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11523497
|
Invitrogen™
PV3660 |
10μg |
608.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10707763
|
Invitrogen™
PR5992A |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15428463
|
Invitrogen™
PR5992C |
100 μg |
1818.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
KDR (VEGFR2) is a type III receptor tyrosine kinase. It binds vascular endothelial growth factor with high affinity in vitro, and is expressed early in development by endothelial cell precursors.Especificaciones
NP_002244 | |
Human | |
Baculovirus |
KDR (VEGFR2), VEGFR | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.