Learn More
Invitrogen™ Tampón de lisis KDalert™
Tampón de lisis KDalert™
Marca: Invitrogen™ AM8790G
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
El tampón de lisis KDalert™ de Invitrogen™ es un componente de sustitución del kit de ensayo GAPDH KDalert™ para la medición fiable de la actividad enzimática de GAPDH en células humanas, de ratón o de rata cultivadas en menos de 30 minutos utilizando un fluorímetro de microplaca. El tampón se suministra en un frasco de 110 ml.Productos acompañante:
™ El kit KDalert está disponible (SKU #AM1639) y diseñado para usarse con Silencer™ GAPDH siRNAs (SKU #AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632 o AM4631).
Especificaciones
Tampón de lisis celular | |
ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip | |
110 mL | |
Soluble en agua |
KDalert™ Lysis Buffer, 110mL, Liquid, Ethylene Oxide (Impurity) <0.01% Concentration, Store at -20 to 4°C, Water Soluble, Used For RNAi | |
Líquido | |
Óxido de etileno (impureza) <0,01 % |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.