Learn More
KD Scientific Splitters
Directs airflow into and out of vials to facilitate solvent evaporation
Marca:  KD Scientific 788411
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15540550
  • 44.33€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with Centrfian micro centrifuge vial rotor/micro test tube rotor/vial rotor/scintillating vial rotor/10 HPLC vial rotor
Especificación
Especificación
Centrfian™ 6 x 16 x 100mm micro test tube rotor
Splitter
Polyethylene
Videos