Learn More
KD Scientific Legato 130 Single Syringe Infuse/Withdraw Syringe Pump
Product Code. 13423649
Change view
Click to view available options
Flow Rate:
3.66 pL/min. to 3.818 mL/min
Unit Size:
Each
Product Code. Flow Rate Unit Size
13423649 3.66 pL/min. to 3.818 mL/min Each
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13423649 Supplier KD Scientific Supplier No. 788130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00€
    3098.26€ / paquete de 1
    Ahorro 361.74€
    10% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Versatile pump offers unparalleled ease of use through simple touch-screen interface
Single syringe infuse/withdraw works exclusively with micro syringes from 0.5μL to 1000μL. It has a remote pump head which can be placed close to experiment to eliminate dead volume with long tubing.
  • Holds one syringe from 0.5μL to 1mL
  • High resolution color touch screen
  • Touch pad lock feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built-in syringe table
  • Up to 11 lb. linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built-in RS485 interface
  • USB port
  • I/O and TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
  • Programmable
Specifications
  • Accuracy: ± 0.5 %
  • Reproducibility: ±0.5 %
  • Syringes (min/max): 0.5μL to 1000μL
  • Flow Rate, Minimum (0.5μL syringe): 3.66 pL/min
  • Flow Rate, Maximum (10mL syringe): NA
  • Flow Rate, Maximum (60mL syringe): NA
  • Display: 4.3 WQVGA TFT Color Display with touchpad
  • Non-Volatile Memory: Stores all settings
  • Operating Temperature: 4°C to 40°C (40°F to 104°F)
  • Storage Temperature: -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
  • Humidity: 20% to 80% RH noncondensing
  • Mode of Operation: Continuous
  • Power: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50W, 0.5A fuse
  • Dimensions: 9 x 7 x 3.67 in. (22.6 x 19.05 x 7.62cm)
  • Weight: 4.32 lb. (2.05kg)
Zertifizierungen
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Note: KD Scientific syringe pumps are for laboratory use only. They have not been approved by the FDA for human clinical use.
Spezifikation
Voltage 100/240 V
Flow Rate 3.66 pL/min. to 3.818 mL/min
Capacity (Metric) 0.5 to 1000 μL
Certifications/Compliance CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Connectors RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, I/O and TTL - 15 pin D-sub connector, footswitch - mini phono jack
Controller Microprocessor with 0.062 microstepping
Linear Force (Metric) 5 kg
Linear Force (English) 11 lb.
Material Metal
Reproducibility ±0.05%
Weight (English) 4.32 lb.
Weight (Metric) 2.05 kg
Electrical Requirements 100/240 V 50/60 Hz
Display Type TFT
Flow Rate Accuracy ±0.5%
Number of Channels 1
Frequency 50/60 Hz
Overall Height (English) 3.67 in.
Overall Height (Metric) 7.62 cm
Overall Length (English) 9 in.
Overall Length (Metric) 22.6 cm
Overall Width (English) 7 in.
Temperature (Metric) Max 40°C
Temperature (Metric) Min. 4°C
Product Type Infusion Withdrawal Pump
Storage Requirements -10°C to +70°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.