Learn More
KD Scientific FDA Viton™ Tubing For Allegro Peristaltic Pumps
Opaque, black tubing suitable for food applications where FDA compliance is required
Marca:  KD Scientific 785611
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15500530
  • 680.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
KD Scientific recomienda los tubos Masterflex™ L/S™ para obtener el mejor rendimiento de su bomba peristáltica Allegro. Los tubos utilizados en la bomba peristáltica Allegro dependerán de la aplicación de bombeo. Es importante seleccionar tubos con la resistencia química adecuada para que se bombee el líquido.
  • Resistentes a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
  • Formulación: Caucho termofijado, Viton™ B (67 % de flúor)
Compatibilidad con aplicaciones:
  • Ácidos: Excelente
  • Álcalis: Excelente
  • Disolventes orgánicos: Prueba primero
  • Fluidos viscosos: bueno
  • Líquidos estériles: razonable
Especificaciones
Especificaciones
31/100 pulg
25 pies
L/S 18
7,9 mm
760 cm
Opaco