Learn More
KD Scientific FDA Viton™ Tubing For Allegro Peristaltic Pumps
Opaque, black tubing suitable for food applications where FDA compliance is required
268.00€ - 680.00€
Especificaciones
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Color Opaco
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
15550520
Ver documentos Detalles de la promoción
KD Scientific
785606
0,8 mm 3/100 pulg
268.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15560520
Ver documentos Detalles de la promoción
KD Scientific
785607
1,6 mm 3/50 pulg
295.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15590520
Ver documentos Detalles de la promoción
KD Scientific
785610
6,4 mm 1/4 pulg
600.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15500530
Ver documentos Detalles de la promoción
KD Scientific
785611
7,9 mm 31/100 pulg
680.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15580520
Ver documentos Detalles de la promoción
KD Scientific
785609
4,8 mm 19/100 pulg
473.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15570520
Ver documentos Detalles de la promoción
KD Scientific
785608
3,1 mm 3/25 pulg
376.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
KD Scientific recommends Masterflex™ L/S™ tubing to achieve the best performance from your Allegro Peristaltic Pump. The tubing used in the Allegro Peristaltic Pump will depend on the pumping application. It is important to select tubing with appropriate chemical resistance for the liquid being pumped.
  • Resistant to corrosives, solvents and oils at elevated temperatures
  • Formulation: Thermal set rubber, Viton™ B (67% fluorine)
Application Compatibility:
  • Acids: Excellent
  • Alkalies: Excellent
  • Organic solvents: Test First
  • Viscous fluids: good
  • Steril fluids: Fair
Especificaciones
Especificaciones
25 pies
760 cm
Opaco