missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KARS Recombinant Protein, Abnova

Marca:  Abnova H00003735-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16107081

  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 20-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blotting (Recombinant Protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Human KARS Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
Wheat Germ (in vitro)
Human
Solution
91.4
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25μg
-80°C
Yes
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • KARS (Human) Recombinant Protein (P01)

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2

Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tris-HCl, reduced glutathione

SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales