Learn More
SI Analytics™ Karl Fischer Titration Vessel
SI Analytics™ Karl Fischer Titration Vessel is constructed of DURAN™ glass and comes equipted with screw threads, a titration tip, and more.
Marca:  SI Analytics™ 285216677
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10598221
  • 1240.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incluye un cabezal extraíble de polipropileno/PTFE
  • Incluye 1 perforación NS 19, NS 14.5, NS 7.5 y 3 perforaciones con roscas
  • Incluye una punta de valoración, una trampa de humedad y un embudo de pesaje
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente de valoración
Cabezal extraíble, trampa de humedad y embudo de pesaje
Vidrio DURAN™
De 30 a 150 ml