missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Fischer Reagent, for Karl Fischer Analysis, Modified, Solution ≈5mg H2O/mL

Catalog Number 10233960
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
81734
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
81734
Color Marrón
Cantidad 2.5 L
Punto de ebullición 124°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Karl Fischer reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'