Learn More
Cole-Parmer™ Sonda con aislamiento Kapton de tipo K Digi-Sense™
Utilice estas sondas para obtener un tiempo de respuesta más rápido que la mayoría de las sondas de cable aislado. La sonda con aislamiento Kapton de tipo K Digi-Sense™ Cole-Parmer™ es ideal para comprobar la temperatura de alimentos.
Marca:  Cole-Parmer™ 08505-86
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Código de producto. 11845845
  • 107.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cada sonda viene con un miniconector ANSI codificado por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-morado. Tiempo de repuesta: 2 segundos o más.
Especificaciones
Especificaciones
0,35 s
De -150 °C a +315 °C
1500 mm