missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KANK1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA565999

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 15968724

  • 516.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Immunogen sequence: APLGMMTGLDH YIERIQKLLA EQQTLLAENY SELAEAFGEP HSQMGSLNSQ LISTLSSINS VMKSASTEEL RNPDFQKTSL GKITGNYLGY TCKCGGLQSG SPLSSQTSQP EQEVGTSEGK PISSLDAFPT QEGTLSPVNL TDDQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 77%, rat 79%.

KANK1 Polyclonal antibody specifically detects KANK1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Especificaciones

Especificaciones

KANK1
Polyclonal
Unconjugated
Kank1
A930031B09Rik; ANKRD15; ankyrin repeat domain 15; ankyrin repeat domain-containing protein 15; AU015049; AW121052; CPSQ2; D330024H06Rik; KANK; Kank1; KIAA0172; Kidney ankyrin repeat-containing protein; KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 1; KN motif and ankyrin repeat domains 1; mKIAA0172
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23189
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q14678
Kank1
Recombinant Human KANK1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

For Research Use Only