Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido kaínico monohidrato, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Cantidad | 10 mg |
Descripción | De blanco a amarillo pálido |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
ensayo | 98 % |
CAS | 58002-62-3 |
Fórmula molecular | C10H15NO4 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 213,23 |
Sinónimo | 2-carboxi-3-carboximetil-4-isopropenilpirrolidina; (-)-(α)-ácido kaínico |
Sensibilidad | Sensible a la luz |
Punto de fusión | 251° |