Learn More
Kaempferol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15443159
106.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
520-18-3
C15H10O6
286.24
MFCD00016938
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
kaempferol, kaempherol, kempferol, populnetin, rhamnolutein, robigenin, trifolitin, pelargidenolon, rhamnolutin, swartziol
5280863
CHEBI:28499
OC1=CC=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
520-18-3
C15H10O6
286.24
MFCD00016938
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
kaempferol, kaempherol, kempferol, populnetin, rhamnolutein, robigenin, trifolitin, pelargidenolon, rhamnolutin, swartziol
5280863
CHEBI:28499
OC1=CC=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Kaempferol, is used as an inhibitor of Fatty Acid Synthase, Cox-1 activity, and Topo I. It also Induces caspase-9-mediated apoptosis in a variety of cancer cell lines via downregulation of polo-like kinase 1 (PLK1) expression. Exhibits antioxidant activity and attenuates osteoclastic bone reabsorption in vitro. Also blocks EGF-induced histone H3Ser10 phosphorylation in mouse epidermal JB6 C141 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El kaempferol se utiliza como un inhibidor de la ácido graso sintasa, la actividad de la Cox-1 y la Topo I. También induce apoptosis mediada por caspasa-9 en una variedad de líneas celulares de cáncer mediante la regulación descendente de la expresión de la quinasa 1 tipo polo (PLK1). Muestra actividad antioxidante y atenúa la reabsorción ósea osteoclástica in vitro. También bloquea la fosforilación de histona H3 en la Ser10 inducida por EGF en células JB6 C141 epidérmicas de ratones.
Solubilidad
Soluble en DMSO o etanol a 100 mM.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Kaempferol
Punto de fusión 276°C to 278°C
Color Amarillo
Cantidad 50 mg
Beilstein 304401
Índice Merck 14,5274
Información de solubilidad Soluble in DMSO or ethanol to 100mM
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.24
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo