Learn More
Thermo Scientific™ K114 Chamber Furnaces
Experience consistent temperature unformity, easy temperature settings and optimal use of chamber in a oven designed for daily work around the laboratory.
Marca:  Thermo Scientific™ 50051059
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10010574
  • 5269.00€ / cada uno
Envío estimado: 23-08-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Reduce heating and recovery times while maintaining accurate temperature control with Thermo Scientific™ K 114 Chamber Furnaces, ideal for use in crowded laboratories and common applications including materials testing, burning and rapid heat processes.
  • Ideal para aplicaciones rutinarias de laboratorio de alta temperatura como incineración, recocido, cocción, precalentamiento y secado
  • Aislamiento sin amianto para un consumo de energía mínimo y una temperatura exterior baja
  • La alta precisión de la temperatura y la disposición optimizada del sistema de calefacción aseguran el uso más eficiente del espacio de trabajo
  • Controles de temperatura sencillos y de fácil manejo y carga mediante puerta inclinable
  • Diseñado para espacios mínimos, se puede configurar bajo una campana extractora de laboratorio
Información para pedidos:
Las opciones disponibles incluyen la opción de desconexión automática de límite superior (TWB), controlador Digicon™ o controlador programable Thermicon™ y temporizador. No se comercializa en Norteamérica.
Especificaciones
Especificaciones
0,12355 pies cúb.
6,3 in
Thermocion P y ventilador de escape
230 V 50/60 Hz
5,1 in
Controlador digital programable, ventilador de escape
57 cm
36 lb
±6°K
17 cm
3,5 L
Controlador de temperatura|Ventilador de escape
Marcado CE
16 cm
6,3 x 6,7 x 5,1 pulg (16 x 17 x 13 cm)
50/60 Hz
13 cm
22,4 in
1,7 kw
79,4 kg
6,7 in
45,6 cm
1100 °C
230 V
Certificados
Servicio Técnico