Learn More
Digi-Sense Sonda de termopar de sonda Fine-GA tipo K
Type-K Fine-Gauge Probes feature beaded junctions and 12 in. leads with very quick response times.
Marca: Digi-Sense 08419-01
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Termopar KT flexible• Tubos de ensayo, cubeta de espectrofotómetro
Especificaciones
ANSI | |
Sonda de termopar | |
12 in. | |
0.127 mm |
De -150 °C a +982 °C | |
-238°F to +1799.6°F | |
30,48 cm | |
5 Pk. |