Learn More
Invitrogen™ K-MetStat Panel, SNAP-ChIP™ Spike-in
SNAP-ChIP (inmunoprecipitación de cromatina para la normalización de muestras y la elaboración de perfiles de anticuerpos) utiliza nucleosomas semisintéicos con código de barras de ADN que incorporan modificaciones postranslacionales únicas y que funcionan como sustancias añadidas para el control de la ChIP.
Marca: Invitrogen™ A47356
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- SNAP-ChIP (inmunoprecipitación de cromatina para la normalización de muestras y la elaboración de perfiles de anticuerpos) utiliza nucleosomas semisintéicos con código de barras de ADN que incorporan modificaciones postranslacionales únicas y que funcionan como sustancias añadidas para el control de la ChIP.
- Los estándares homogéneos y completamente definidos representan fielmente los mononucleosomas objetivo en la muestra experimental
- Los nucleosomas se someten a un riguroso control de calidad para garantizar la uniformidad de un lote a otro
- Los códigos de barras de ADN únicos se pueden distinguir de los genomas de muestras experimentales
- Las sustancias añadidas proporcionan una lectura directa del rendimiento de los anticuerpos en la ChIP
- Capacidad para controlar la variabilidad técnica entre muestras
- Los estándares definidos permiten la normalización universal entre experimentos
- Los paneles SNAP-ChIP son directamente compatibles con el flujo de trabajo actual de ChIP, con nucleosomas semisintéticos que contienen la modificación postranslacional de interés inmunoprecipitado y procesado junto con la cromatina de muestras.
- Los usuarios pueden controlar directamente la capacidad de anticuerpos (especificidad y enriquecimiento) en un experimento de ChIP mediante la medición de la recuperación de nucleosomas dentro y fuera del objetivo. Las sustancias añadidas de SNAP se pueden utilizar además como un estándar definido para normalizar los datos de ChIP, controlando así la variabilidad técnica entre experimentos.
- El panel K-MetStat es un panel de estado de metilación de lisina que consta de un grupo de nucleosomas que llevan quince marcas de metilación de lisina bien estudiadas y relevantes para la enfermedad en las histonas H3 y H4 (mono-, di- y tri-metilado H3K4, H3K9, H3K27, H3K36 y H4K20) además de un control no modificado. Además, cada uno de estos nucleosomas está envuelto por dos códigos de barras de ADN independientes (32 códigos de barras totales en el panel), lo que permite una replicación técnica interna en cada reacción de ChIP
- Una sola de las sustancias añadidas del panel permite a los usuarios comprobar la especificidad de los anticuerpos si se examina la recuperación post-IP de los nucleosomas de SNAP-ChIP en comparación con los no específicos, lo que permite generar datos de ChIP de alta calidad.
Especificaciones
Almacenar entre – 5 y – 30 °C. | |
10 reacciones | |
K-MetStat™, SNAP-ChIP™ |
Panel de nucleosoma recombinante | |
Panel SNAP-ChIP |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.