Learn More
Liebherr™ Refrigerador K 4310, BluPerformance con SuperCool
Ofrece mayor capacidad de almacenamiento, ahorro y eficacia energética, con un funcionamiento silencioso, facilidad de uso y un diseño excepcional. El refrigerador Liebherr™ K 4310, BluPerformance con SuperCool tiene una capacidad de 390 l, estantes de vidrio, controles electrónicos avanzados y tecnología de refrigeración superior.
Marca:  Liebherr™ K 4310
Detalles adicionales : Peso : 76.00000kg
Código de producto. 15505434
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • BluPerformance: ofrece más capacidad de almacenamiento interior, eficacia energética, funcionamiento silencioso y facilidad de uso
  • BioCool-Box: cajones de fácil acceso y apertura suave que regulan el nivel de humedad mediante un control deslizante para mantener las frutas y verduras frescas durante más tiempo
  • Sistema PowerCooling: Enfría de forma eficaz los elementos almacenados y mantiene una temperatura uniforme. Incluye un ventilador que se apaga para ahorrar energía cuando la puerta se abre
  • SuperCool: Reduce la temperatura interna hasta los + 2 °C para enfriar rápidamente los alimentos recién guardados y, a continuación, vuelve al modo normal de forma automática
  • Pantalla táctil de 60,96 mm (2,4 pulgadas): la pantalla táctil de alta resolución y alto contraste situada detrás de la puerta permite ajustar la temperatura con precisión
  • Interior GlassLine: los estantes resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar son de altura ajustable, con un estante seccionado y deslizante para un almacenamiento flexible
  • Puerta con cierre seguro y fácil de abrir: cuenta con un asa con mecanismo de apertura integrado, un cierre de puerta reemplazable y bisagras reversibles
Especificaciones
Especificaciones
408 l
HardLine con asa Slimline
Derecha intercambiable
2
5 (2 para frascos, 3 para latas)
Poliestirol blanco
Digital táctil de 60,96 mm (2,4 pulgadas)
Blanco
Filtro de aire de carbón activado FreshAir, alarma de puerta
Plafón LED
Compatible con SmartDevice (se puede adaptar)
66,5 × 60 × 185 cm
220/240 V
A+++: 0,212 kWh/24 h, 78 kWh/año
71,6 kg
De 2 °C a 8 °C
1
BioCool-Box
6 estantes de vidrio (5 ajustables y 1 seccionado), 1 gradilla para frascos
Acero
Vertical
Sí, en la parte trasera (transporte)
Electromecánica
Automático
Bloqueo por llave
Aire forzado
1,2 A
50/60 Hz
76,4 kg