Learn More
Justrite™ Recipientes de seguridad de acero de tipo I
Bidones de acero de alta calidad calibre 24 de gran resistencia con juntas de doble sellado
Marca: Justrite™ 10301
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
Construcción de acero de alta calidad con juntas dobles para proteger contra fugas. Boquilla de cierre automático estanca a las fugas con mecanismo de alivio de presión positivo integrado que se ventila automáticamente entre 3 y 5 psig.
- Las costuras de cierre doble protegen contra fugas
- Los protectores de acero inoxidable resistentes a la corrosión protegen el contenido de la ignición mientras permite que los líquidos fluyan rápidamente
- La parte inferior estriada proporciona resistencia adicional y se eleva para evitar punciones accidentales
- El acabado de pintura en polvo de alto brillo resistente a los productos químicos y los abusos
- La etiqueta de advertencia incluye una zona de identificación extragrande para el etiquetado de contenidos del usuario
- Tamaños de 1 pt. (0,5 l) y 1 cuarto (1 l) tienen un práctico mecanismo de mango de gatillo con una sola mano para facilitar el vertido
- Los tamaños más grandes tienen mangos de giro diseñados ergonómicamente que no son parte de la dispensación
- Amplio mecanismo para un mayor equilibrio, fácil transporte y espacio para alojar aditivos de aceite
Información de órdenes
Disponibles en rojo para almacenamiento de materiales inflamables, amarillo para combustible diésel y azul para queroseno. Seleccione entre varios tamaños de recipientes rojos disponibles con embudo de polipropileno que se acopla al recipiente y ayuda durante el vertido a través de aberturas más pequeñas.
Certifications
Lista UL y ULC. Con aprobación FM. Certificado TÜV.
Compliance
Conforme a los requisitos de la OSHA y de la NFPA y compatible con CARB.
Servicio Técnico
Diez años.
Especificaciones
Recipiente de seguridad de tipo I | |
Tapa de cierre automático | |
1 gal | |
Rojo | |
Acero | |
Asa redondeada basculante | |
11 in | |
9,5 in | |
241 mm |
FM, UL, ULC | |
Costura de cierre doble | |
3,8 L | |
Para el llenado y vertido de materiales inflamables | |
Pintura en polvo | |
10 años | |
279 mm | |
1,58 in | |
4 cm |