Learn More
Justrite™ Bidón de sobremesa de acero
Para limpiar fácilmente las piezas pequeñas en disolventes, elija el bidón de acero de sobremesa Justrite para disolventes.
Marca: Justrite™ 10175
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Fabricación en acero recubierto de primera calidad
- Fácil de usar: simplemente coloque el trabajo en la placa perforada del agitador cargado por resorte; presione hacia abajo y agite; luego suelte para devolver el agitador a la posición de drenaje
- El agitador de acero chapado es un eficaz supresor de llama
- La cubierta con bisagras minimiza las pérdidas por evaporación y el borde protegido minimiza la posibilidad de lesiones en las manos
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Bidón de sobremesa | |
0,26 gal | |
Rojo | |
Acero | |
5,5 in | |
4,8 in | |
2 lb |
FM, TUV | |
1 L | |
Para la limpieza de piezas pequeñas en disolventes | |
Pintura en polvo | |
140 mm | |
124 mm | |
0,9 Kg |