Learn More
Justrite™ Frasco de presión
Catalog Number p-119323
Click to view available options
Capacidad (métrico):
473 ml
946 ml
Dispense a stream of flammable liquid directly onto a small component or subassembly. The squeeze bottle and stem are made from low-density polyethylene.
  • Hermético para reducir los derrames
  • Construido con polietileno y cable de acero inoxidable que permite cambiar la forma del tubo para que llegue a zonas de difícil acceso.
  • El frasco y el tubo son de polietileno de baja densidad
Capacidad 473 ml (16 oz)
Diámetro (métrico) 76 mm
Altura (imperial) 7,5 in
Altura (métrico) 191 mm
Capacidad (métrico) 473 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Blanco
Diámetro (imperial) 3 pulg
Incluye Cable de acero inoxidable en el tubo
Material Polietileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave