Learn More
Justrite™ Recipientes de seguridad no metálicos redondos tipo I
Puede usarse para almacenar líquidos que corroan bidones de seguridad de acero inoxidable o de acero revestido
Marca: Justrite™ 14561
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Hecho de polietileno de alta densidad
- Resistente a abolladuras y pinchazos y prácticamente químicamente inerte
- Equipado con dispositivos de protección contra chispas para proteger el contenido de las chispas
- La parte externa y el supresor de llama interno son de acero inoxidable
- El mecanismo de alivio de presión, el supresor de llama de doble malla de flujo libre y el cierre hermético garantizan el almacenamiento seguro de líquidos inflamables
- Asa de giro libre para un equilibrio y un manejo sencillo
- Capacidad: 9,5 l o 19 l
- Rojo
Certifications
Lista UL y ULC, con aprobación de FM y el número 4448 de aprobación de Nueva York
Compliance
Conforme a los requisitos de la NFPA y de la OSHA
Especificaciones
Bote de seguridad | |
Resistente a abolladuras, perforaciones y astillamientos | |
19 L | |
Para almacenar líquidos | |
Redondo | |
40,6 cm | |
12,75 in | |
32,38 mm |
FM, NFPA, OSHA | |
5 gal | |
Rojo | |
Polietileno | |
16 in | |
1,45 in | |
3,6 cm |