Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Corrosives/Acid Steel Safety Cabinet
Protect your work environment with a Justrite Sure-Grip EX Cabinet. Made from 18-gauge steel construction with heat-fused powder coating, this cabinet is perfect for storing corrosives and acids.
Marca: Justrite™ 8930021
Detalles adicionales : Peso : 100.69749kg
Descripción
Protect your work environment with a Justrite Sure-Grip EX Cabinet. Made from 18-gauge steel construction with heat-fused powder coating, this cabinet is perfect for storing corrosives and acids.
- Las bandejas de polietileno unidas a los estantes de acero galvanizado y un revestimiento de polietileno independiente para el sumidero inferior resisten los productos químicos agresivos
- Revestimiento fácil de quitar para una limpieza rápida de goteos y fugas
- El armario de 114 l (30 galones) también incluye una bandeja de trabajo de polietileno adicional que se puede asegurar a la parte superior del armario para obtener una superficie de trabajo práctica
- Todo el acabado con revestimiento de pintura en polvo a base de epoxi, por dentro y por fuera, proporciona una mayor resistencia química
Compliance
Los modelos de cierre manual cumplen con la NFPA y la OSHA. Los armarios están aprobados por FM.
Servicio Técnico
10 años
Especificaciones
100,3cm | |
44 pulg | |
Acero (CR) | |
101 kg | |
14,56 in | |
45,7cm | |
30 gal | |
39,5 in | |
37 cm | |
Inflamables | |
109 cm | |
112 cm | |
2 |
37 cm | |
Epoxi | |
Doble pared, orificios de ventilación dobles, conexiones de cable a tierra, estantes ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas con cierre automático de tres puntos y patas de nivelación, bandejas de polietileno, revestimiento de polietileno independiente | |
18 pulg | |
37 x 100,3 x 37 cm | |
222 lb | |
1 | |
39,62 in | |
de tejidos Shandon | |
43 pulg | |
Azul | |
Cierre manual | |
FM, NFPA, OSHA |