Learn More
Justrite™ Centro de recogida EcoPolyBlend™
La construcción para intemperie resiste en los entornos más duros.
263.16€ - 1137.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | SPCC, EPA, OSHA, UL |
---|---|
Color | Negro |
Material | Polietileno |
Para utilizar con (aplicación) | Fácil carga y vaciado de las bases para el almacenamiento |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12911425
|
Justrite™
28683 |
180 gal | Bidones de 2 x 55 gal. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12921425
|
Justrite™
28685 |
66 gal | Bidón de 55 gal. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Gran apertura para facilitar la carga y vaciar las bases para el almacenamiento
- 100 % polietileno reciclado
- Color: Negro
Recogida de bidón sencillo
- Aloja un bidón de 208,2 l
- Capacidad del sumidero: 250 l (66 gal)
- Dimensiones (diám. x Al): 83,8 x 80,6 cm (33 x 31,75 pulg.)
- Aloja dos bidones de 208,2 l
- Las cubiertas dobles se pueden abrir por separado o cerrarse y bloquearse juntas
- Canales de la carretilla elevadora para la reubicación
- Capacidad del sumidero: 681 l (180 gal)
- Dimensiones (An × P × Al): 152,4 x 99,1 x 119,4 cm
Certifications
UL, UL Environmental
Compliance
EPA, OSHA, SPCC
Especificaciones
SPCC, EPA, OSHA, UL | |
Negro | |
Polietileno | |
Fácil carga y vaciado de las bases para el almacenamiento |