Learn More
Justrite™ Chemcor™ Undercounter Corrosives/Acid Safety Cabinet
Justrite Chemcor™ Undercounter Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
2164.62€ - 2545.92€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, NFPA, OSHA
Fondo interior (imperial) 18,75 in
Fondo exterior (métrico) 55,8cm
Fondo interior (métrico) 47,6cm
Color Azul
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Peso (imperial) Peso (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Peso (imperial) Peso (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11985436
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Justrite™
89230221
192 lb. 87 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11995436
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Justrite™
8923222
194 lb 88 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Flame-coated thermoplastic liner
  • 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
  • Seam-free surface
  • Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
  • Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
  • Blue color
  • Undercounter style
  • Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
  • Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
  • Sure-grip™ Handles
Certifications
  • FM Global tested and approved
  • Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Compliance
Retains FM Approval and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Especificaciones
Especificaciones
FM, NFPA, OSHA
55,8cm
Azul
18,75 x 31,75 x 27,37 pulg (47,6 x 80,6 x 69,5cm)
Acero (CR)
35 pulg
Inflamables
88,9cm
Revestimiento ChemCor™, construcción de pared doble y acero soldado, sumidero de contención hermético a líquidos de 5 cm (2 pulgadas), orificios de ventilación dobles, estantes ajustables, puertas con cierre automático para balas de acero inoxidable de tres puntos con rodapié y asa con candado U-Loc™
2
Epoxi, termoplástico
88,9cm
18,75 in
47,6cm
22 pulg
35 pulg
Armario de almacenamiento bajo mesa
Cierre manual
27,37 in
69,5cm
83 l (22 gal)
1
31,75 in
80,6cm