Learn More
Justrite™ Recipiente Cease-Fire™
El recipiente de residuos Justrite's Cease-Fire™ está especialmente moldeado para dirigir el humo y el gas de cualquier incendio dentro del recipiente de nuevo a la zona de combustión, cortando el suministro de aire y extinguiendo las llamas en segundos.
217.00€ - 276.00€
Especificaciones
Material Acero y aluminio, Aluminum
Tipo de producto Recipiente Cease-Fire
Certificaciones/conformidad FM y UL
Color Gris
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (imperial) Altura (imperial) Peso (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (imperial) Altura (imperial) Peso (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
11964967
Ver documentos Detalles de la promoción
Justrite™
26612G
12 gal 21,75 in 10 lb
217.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11974967
Ver documentos Detalles de la promoción
Justrite™
26630G
30 gal 29,75 in 28 lb Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • El cabezal contorneado atrapa el humo y el gas ascendientes; los redirige a la zona de combustión, cortando el suministro de oxígeno y extinguiendo las llamas en segundos
  • La gran abertura central con reborde abovedado garantiza que los residuos caigan dentro del recipiente
  • El atractivo cabezal de aluminio pulido no presenta corrosión y se puede retirar fácilmente para vaciarlo
  • El recipiente de tipo tambor esmaltado en gris puede fabricarse con acero de calibre pesado con un revestimiento resistente al óxido
Información de órdenes
Replacement heads available separately.
Compliance
FM approved. UL listed.
Especificaciones
Especificaciones
Acero y aluminio, Aluminum
FM y UL
1 unidad
Recipiente Cease-Fire
Gris
Protege contra incendios de recipientes de residuos