Learn More
Justrite™ Estructura con patas elevadoras para armario
Mantiene el armario alejado del suelo y de la humedad
Marca: Justrite™ 84002
Detalles adicionales : Peso : 20.50000kg
Includes: Etiqueta de advertencia “Montacargas solo cuando está vacío” para la puerta del armario.
Descripción
- Se adapta a armarios de 114 y 170 l (30 y 45 galones)
- Tamaño de 45,7 × 107,7 cm (18 × 43 pulgadas)
- Soporta completamente el armario
- Admite patas de nivelación
- Permite mover fácilmente el armario con montacargas o gato elevador cuando el armario está vacío
- Fácil de limpiar por debajo
Especificaciones
Patas de nivelación y etiqueta de advertencia de seguridad “Montacargas solo cuando está vacío” | |
Estructura con patas elevadoras | |
39 lb | |
43,75 in | |
Armario de 114 y 170 l (30 y 45 galones) con montacargas o gato elevador y armario con un tamaño de 107,7 × 45,7 cm (43× 18 pulgadas) (An × F) |
14 kg | |
13,3cm | |
5,25 in | |
Acero | |
111,1cm |