Learn More
3M™ Filtro Jupiter™ A2P
Dispone de una conexión de medio giro exclusiva que permite una conexión más sencilla y segura. La unidad de filtro 3M™ Jupiter™ A2P incorpora un control de flujo electrónico dentro del turbo que ofrece avisos sonoros y visuales de batería baja y flujo de aire bajo.
Marca:  3M™ 7000006598
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11721373
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Disponen de una conexión de medio giro exclusiva que permite una conexión más sencilla y segura.
  • La unidad incorpora todas las características de seguridad más recientes.
  • Un control de flujo electrónico dentro del turbo proporciona avisos sonoros y visuales de batería baja y flujo de aire bajo.
  • EN 12941 /marcado CE.
  • Categoría TH2
Especificaciones
Especificaciones
NiMH
Para uso de alta o baja exigencia
Filtro A2p
Para Jupiter A2p
EN 12941/CE
Filtros de banda
Gas protector, vapores orgánicos, ácidos inorgánicos, amoniacales, partículas.
Paquete de 12