Learn More
Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler
Introduced to meet the demand of sampling large items including nuts, grains and larger granules. Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler is a quick and efficient way to obtain samples of the substances within sacks and bags.
Marca: Sampling Systems™ 1309C-400
Detalles adicionales : Peso : 1.44480kg
Descripción
- Tipo A: Estilo liso - simplemente sostenga sobre la bolsa
- Tipo B: Tapa del extremo - la muestra se mantiene en el tomamuestras hasta que se deposita la muestra
- Tipo C: Adaptador para frascos - la muestra cae directamente en la botella
- Fabricado enacero inoxidable 316L
- Disponibles en longitud de 400 mm u 800 mm
Especificaciones
Tomamuestras Jumbo | |
Extremo del adaptador para frascos | |
400 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
40 mm |