Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Jordan (Ruffneck)
Las zapatillas con puntera de material compuesto incluyen un diseño único de tobillo rugoso que es muy resistente e ideal para subir palés, escaleras y para entrar y salir de las cabinas de los camiones incluso cuando están mojadas. La plantilla prácticamente impenetrable protege de objetos afilados como clavos y fragmentos de metal.
Marca: Emma Safety Footwear 972549-43
Detalles adicionales : Peso : 1.68300kg
Descripción
- S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
- Estrutura Denim/Nobuck
- Suela GripForce™ Easy Twist
- 3M™ Bandas reflectantes
- Certificación ESD
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Azul | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
43 |
Cordones | |
Jordan (Ruffneck) | |
Denim, Nobuck | |
Composite |