Learn More
Jenway™ Filtros de interferencia
Los filtros de interferencia Jenway™ son filtros de fluorímetro adecuados para requisitos de longitud de onda más estrechos.
Marca: Jenway™ 10089-74
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Filtro de fluorímetro
- Normalmente se utiliza como filtro de emisión cuando se requiere un rango de longitud de onda mucho más estrecho.
- Permita que una longitud de onda y una luz de ± 5 nm específicas pasen a través de la muestra.
Especificaciones
Filtro de interferencias | |
Tamaño de poro: 300 nanómetros | |
300 nm |