Learn More
Cole-Parmer™ Filtro de interferencias
Better performance on your spectrophotometers
630.00€ - 1275.00€
Código de producto | Marca | Longitud de onda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de onda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11404879
|
Cole-Parmer™
99968-79 |
360 nm |
1275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11464889
|
Cole-Parmer™
15986-41 |
480 nm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11414899
|
Cole-Parmer™
99968-71 |
520 nm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11404889
|
Cole-Parmer™
10089-83 |
430nm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11494879
|
Cole-Parmer™
10089-82 |
420nm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11464899
|
Cole-Parmer™
99968-72 |
550nm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11404919
|
Cole-Parmer™
16181-19 |
660nm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11474879
|
Cole-Parmer™
10089-80 |
410nm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Choose accessories for your application
- Easy to install
Especificaciones
Filtros de interferencia |