missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ JAM2 Recombinant Protein

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH17779
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 58494
Peso molecular 55.8
Ver más especificaciones

Products 2
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
16183083
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Abnova™
H00058494-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16193083
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Abnova™
H00058494-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description

Description

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifications

Specifications

AAH17779
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
55.8
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
JAM2
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
58494
JAM2 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
FSAPKDQQVVTAVEYQEAILACKTPKKTVSSRLEWKKLGRSVSFVYYQQTLQGDFKNRAEMIDFNIRIKNVTRSDAGKYRCEVSAPSEQGQNLEEDTVTLEVLVAPAVPSCEVPSSALSGTVVELRCQDKEGNPAPEYTWFKDGIRLLENPRLGSQSTNSSYTMNTKTGTLQFNTVSKLDTGEYSCEARNSVGYRRCPGKRMQVDDLNISGIIAAVVVVALVISVCGLGVCYAQRKGYFSKETSFQKSNSSSKATTMSENDFKHTKSFII
C21orf43/CD322/JAM-B/JAMB/PRO245/VE-JAM/VEJAM
JAM2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates