Learn More
Human JAK3, GST Tag Recombinant Protein
JAK3 Recombinant Human Protein
622.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000206 |
---|---|
Alias de gen | JAK3, LJAK, JAKL |
Especie | Human |
Etiqueta de proteína | GST Tag |
Sistema de expresión | Baculovirus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11543587
|
Invitrogen
PV3855 |
10μg |
622.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10679624
|
Invitrogen
PV4080 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Janus kinase 3 (JAK3) phosphorylates members of the STAT (signal transduction and activators of transcription) family. JAK3 is predominantly expressed in immune cells and transduces a signal in response to activation of interleukin receptors.Especificaciones
NP_000206 | |
Human | |
Baculovirus |
JAK3, LJAK, JAKL | |
GST Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.