Learn More
Invitrogen™ Human JAK2, GST Tag Recombinant Protein
JAK2 Recombinant Human Protein
622.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004963 |
---|---|
Alias de gen | JAK2 |
Especie | Human |
Etiqueta de proteína | GST Tag |
Sistema de expresión | Baculovirus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10594663
|
Invitrogen™
PV4288 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15478623
|
Invitrogen™
PR7820B |
100 μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11503637
|
Invitrogen™
PV4210 |
10μg |
622.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Janus kinase 2 (JAK2) is a protein tyrosine kinase involved in a specific subset of cytokine receptor signaling pathways and is mutated in polycythemia vera. This kinase contains the catalytic domain (JH1) of JAK2.Especificaciones
NP_004963 | |
Human | |
Baculovirus |
JAK2 | |
GST Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.