Learn More
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and O-Ring Ball Joint Cup
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and O-Ring Ball Joint Cup is designed for use with Schlenk lines and a vacuum manifold and available in various capacities.
Marca:  GPE Scientific™ CSR/100
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15874734
  • 176.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado con un brazo lateral para evacuar o llenar gases
  • Con la conexión a las líneas de Schlenk
  • Forma de fondo redondo
  • Incluye grifo de junta tórica
  • Incluye una copa de rótula con junta tórica
Especificaciones
Especificaciones
100 ml
Grifo con junta tórica y copa de rótula con junta tórica
Matraz Vacuum/Schlenk
Tamaño: 19